Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 8040 CZK
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258711
CAS číslo: 1017779-70-2