2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302676-1G
PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA
5790
CZK
APOSPC302676-1G
APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇ClF₃N MW: 209,596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213040 CAS číslo: 771582-27-5 UN: 2735 ADR: 8,III |