Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 4530 CZK
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115904
CAS číslo: 886498-45-9