Tisk…
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC302666-10G PC302666-5G PC302666-1G
APOSPC302666-10GEA 12900 CZK
APOSPC302666-10G APOSPC302666-5G APOSPC302666-1G
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20487626
CAS číslo: 1206593-23-8