Tisk…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302665-5G PC302665-1G
APOSPC302665-5GEA 5290 CZK
APOSPC302665-5G APOSPC302665-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O
MW: 277.455 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519345
CAS číslo: 53012-82-1
UN: 3265
ADR: 8 II