Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 5060 CZK
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115979
CAS číslo: 286441-68-7