Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 3580 CZK
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002851
CAS číslo: 682805-11-4