5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302626-1G
PC302626-5G
PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA
6390
CZK
APOSPC302626-1G
APOSPC302626-5G
APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₁H₁₂F₃NO₂ MW: 247.214 g/mol Bod tání: 236 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832357 CAS číslo: 1256482-64-0 |