Tisk…
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 4530 CZK
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205343
CAS číslo: 773129-47-8