Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 3310 CZK
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519335
CAS číslo: 1092460-85-9