Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 4530 CZK
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203,598 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116048
CAS číslo: 1040198-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III