Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302616-1G PC302616-5G PC302616-10G
APOSPC302616-1GEA 3310 CZK
APOSPC302616-1G APOSPC302616-5G APOSPC302616-10G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660179
CAS číslo: 1259966-96-5