Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302615-1G PC302615-5G PC302615-10G
APOSPC302615-1GEA 3310 CZK
APOSPC302615-1G APOSPC302615-5G APOSPC302615-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832385
CAS číslo: 1256482-62-8