Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302604-1G PC302604-5G
APOSPC302604-1GEA 6390 CZK
APOSPC302604-1G APOSPC302604-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₂
MW: 221,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398479
CAS číslo: 1261865-55-7