4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302595-1G
PC302595-5G
APOSPC302595-1GEA
3230
CZK
APOSPC302595-1G
APOSPC302595-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁FO₂ MW: 182,192 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832375 CAS číslo: 1000544-58-0 |