Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302594-1G PC302594-5G
APOSPC302594-1GEA 5130 CZK
APOSPC302594-1G APOSPC302594-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772784
CAS číslo: 1206593-25-0