4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302593-1G
PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA
5130
CZK
APOSPC302593-1G
APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116046 CAS číslo: 1039620-35-3 |