Tisk…
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 3870 CZK
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197.181 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258692
CAS číslo: 1017779-41-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III