Tisk…
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 3870 CZK
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258698
CAS číslo: 1017779-53-1