Tisk…
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 4140 CZK
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Bod tání: 243…245 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660180
CAS číslo: 439587-16-3