Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302577-1G PC302577-5G PC302577-10G
APOSPC302577-1GEA 6390 CZK
APOSPC302577-1G APOSPC302577-5G APOSPC302577-10G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09925051
CAS číslo: 1000566-17-5