4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302575-5G
PC302575-1G
PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA
2730
CZK
APOSPC302575-5G
APOSPC302575-1G
APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11554154 CAS číslo: 1160573-19-2 |