Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302572-1G PC302572-5G PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA 10150 CZK
APOSPC302572-1G APOSPC302572-5G APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115957
CAS číslo: 754944-16-6