Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302567-1G PC302567-5G PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA 4200 CZK
APOSPC302567-1G APOSPC302567-5G APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115844
CAS číslo: 1259965-55-3