4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302564-1G
PC302564-5G
PC302564-10G
APOSPC302564-1GEA
3110
CZK
APOSPC302564-1G
APOSPC302564-5G
APOSPC302564-10G
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₃NO₃ MW: 249,187 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00764461 CAS číslo: 174732-57-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)