Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302557-1G PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA 4530 CZK
APOSPC302557-1G APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398586
CAS číslo: 1261618-61-4