Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302550-1G PC302550-5G
APOSPC302550-1GEA 3310 CZK
APOSPC302550-1G APOSPC302550-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660208
CAS číslo: 886499-18-9