3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302543-1G
PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA
4530
CZK
APOSPC302543-1G
APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₈H₇ClFNO₂ MW: 203,598 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116050 CAS číslo: 1038843-45-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |