Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302539-1G PC302539-5G
APOSPC302539-1GEA 4860 CZK
APOSPC302539-1G APOSPC302539-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832235
CAS číslo: 1260005-16-0