Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302534-1G PC302534-5G
APOSPC302534-1GEA 4200 CZK
APOSPC302534-1G APOSPC302534-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115857
CAS číslo: 1259961-84-6