3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302532-5G
PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA
4600
CZK
APOSPC302532-5G
APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115853 CAS číslo: 886497-03-6 |