Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 4200 CZK
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267,632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519330
CAS číslo: 1259966-92-1