Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 4530 CZK
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203,598 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116016
CAS číslo: 1042665-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III