Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302521-1G PC302521-5G PC302521-10G
APOSPC302521-1GEA 3310 CZK
APOSPC302521-1G APOSPC302521-5G APOSPC302521-10G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116015
CAS číslo: 1259993-84-4