3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302511-1G
PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA
5030
CZK
APOSPC302511-1G
APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁F₃O₂ MW: 232,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519313 CAS číslo: 1092460-65-5 |