Tisk…
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302507-1G PC302507-5G PC302507-10G PC302507-25G
APOSPC302507-1GEA 3540 CZK
APOSPC302507-1G APOSPC302507-5G APOSPC302507-10G APOSPC302507-25G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025401
CAS číslo: 916420-78-5