Tisk…
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 4600 CZK
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519329
CAS číslo: 1036395-80-8