Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 3870 CZK
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄Cl₂FN
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025390
CAS číslo: 916420-70-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III