Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302494-1G PC302494-5G
APOSPC302494-1GEA 4960 CZK
APOSPC302494-1G APOSPC302494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₃
MW: 231.196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832237
CAS číslo: 1259990-37-8