3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302493-1G
PC302493-5G
PC302493-250MG
PC302493-25G
APOSPC302493-1GEA
8200
CZK
APOSPC302493-1G
APOSPC302493-5G
APOSPC302493-250MG
APOSPC302493-25G
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₃NO₃ MW: 249,187 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116035 CAS číslo: 439587-14-1 |