3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302480-5G
PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA
14490
CZK
APOSPC302480-5G
APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₈ClFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116055 CAS číslo: 886498-12-0 |