Tisk…
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302478-1G PC302478-5G PC302478-10G
APOSPC302478-1GEA 3310 CZK
APOSPC302478-1G APOSPC302478-5G APOSPC302478-10G
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999481
CAS číslo: 1092460-64-4