Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302470-1G PC302470-5G PC302470-10G
APOSPC302470-1GEA 3640 CZK
APOSPC302470-1G APOSPC302470-5G APOSPC302470-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃NO₂
MW: 247.214 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832356
CAS číslo: 1260004-91-8