Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 5430 CZK
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203094
CAS číslo: 685126-89-0