Tisk…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 9920 CZK
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇F₅O₃S
MW: 278,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652486
CAS číslo: 1448319-14-9