Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302465-10G PC302465-5G PC302465-1G
APOSPC302465-10GEA 11380 CZK
APOSPC302465-10G APOSPC302465-5G APOSPC302465-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115977
CAS číslo: 886500-49-8
UN: 3265
ADR: 8,III