2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302464-10G
PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA
11680
CZK
APOSPC302464-10G
APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₉F₃O₃ MW: 222.161 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115969 CAS číslo: 886500-30-7 |