Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 11250 CZK
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
MW: 235,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660245
CAS číslo: 886500-76-1