Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302461-1G PC302461-5G PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA 4960 CZK
APOSPC302461-1G APOSPC302461-5G APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660229
CAS číslo: 1260004-37-2