Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302450-1G PC302450-5G PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA 3870 CZK
APOSPC302450-1G APOSPC302450-5G APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258719
CAS číslo: 1017779-84-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III